Läs mer
5-brom-2-hydroxi-3-metoxibensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10694565
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10694565 100 g 100g
10386884 10 g 10g
10684565 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10694565 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB03758FA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 5034-74-2
Molekylformel C8H7BrO3
Molekylvikt (g/mol) 231.045
MDL-nummer MFCD00016593
InChI-nyckel MMFKBTPDEVLIOR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 262238
IUPAC-namn 5-brom-2-hydroxi-3-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=C(C(=CC(=C1)Br)C=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel CH3OC6H2(OH)(Br)CH(O)
Kvantitet 100 g
Synonym 5-bromo-3-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-vanillin, acmc-20am5q, 3-methoxy-5-bromosalicylaldehyde, 5bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Formel vikt 231.04
Procent renhet 97%