Läs mer
5-Bromo-2-hydroxy-3-methylpyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15481359
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15481359 100 g 100g
15461359 5 g 5g
15471359 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15481359 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64253.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89488-30-2
Molekylformel C6H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 188.024
MDL-nummer MFCD03427657
InChI-nyckel HXPMRPRBABWPKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxy-3-methylpyridine, 5-bromo-3-methylpyridin-2-ol, 5-bromo-2-hydroxy-3-picoline, 5-bromo-3-methylpyridin-2 1h-one, 5-bromo-3-methyl-pyridin-2-ol, 5-bromo-3-methyl-2-pyridinol, 2-hydroxy-5-bromo-3-picoline, 2-hydroxy-3-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-3-methyl-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-bromo-3-methyl
PubChem CID 285436
IUPAC-namn 5-brom-3-metyl-lH-pyridin-2-on
LEDER CC1=CC(=CNC1=O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-hydroxy-3-methylpyridine
Smältpunkt 170 °C till 174 °C (litteratur)
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Beilstein 1447443
Formel vikt 188.02
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.