Läs mer
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11359845
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11359845 5 g 5g
11349845 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359845 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19850.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15862-34-7
Molekylformel C5H3BrN2O3
Molekylvikt (g/mol) 218.994
MDL-nummer MFCD00023473
InChI-nyckel WXRLCVUDLFFTFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine, 5-bromo-3-nitropyridin-2-ol, 5-bromo-3-nitro-2-pyridinol, 5-bromo-3-nitro-2-pyridone, 5-bromo-3-nitropyridin-2 1h-one, 5-bromo-3-nitro-pyridin-2-ol, 3-bromo-6-hydroxy-5-nitropyridine, 5-bromo-3-nitro-2 1h-pyridinone, 5-bromo-3-nitro-2-hydroxypyridine, 2-hydroxy-3-nitro-5-bromopyridine
PubChem CID 85147
IUPAC-namn 5-brom-3-nitro-lH-pyridin-2-on
LEDER C1=C(C(=O)NC=C1Br)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine
Smältpunkt 245°C to 248°C
Odör Nearly Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 383853
Formel vikt 219
Procent renhet 97%