Läs mer
5-brom-2-hydroxi-4-metylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15461979
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461979 25 g 25g
15451979 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15461979 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64674.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 164513-38-6 | C6H6BrNO | 188.024 g/mol
Det används för medicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används för medicin.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 164513-38-6
Molekylformel C6H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 188.024
MDL-nummer MFCD03427664
InChI-nyckel BYGNXKDNIFHZHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxy-4-methylpyridine, 5-bromo-4-methylpyridin-2-ol, 5-bromo-2-hydroxy-4-picoline, 5-bromo-4-methyl-2 1h-pyridinone, 5-bromo-4-methyl-2-pyridinol, 2-hydroxy-4-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-4-methyl-pyridin-2-ol, pubchem6564, acmc-209dre, ksc496a8d
PubChem CID 819937
IUPAC-namn 5-brom-4-metyl-lH-pyridin-2-on
LEDER CC1=CC(=O)NC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-hydroxy-4-methylpyridine
Smältpunkt 198°C to 202°C
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Beilstein 6798531
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 188.02
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.