Läs mer
5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone, 98%
Produktkod. 15428578
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428578 10 g 10g
15438578 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428578 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61979.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1450-75-5 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
5a-brom-2a-hydroxiacetofenon (5-brom-2-hydroxiacetofenon) kan användas i ligand vid framställningen av tetraedriska metallocenkomplex innehållande vanadin(IV), syntes av {2a-[1-(5-brom-2-oxidofenyl)etyliden]bensohydrazidato(py)ridin)nickelpyridin]trickelpyridin)(py)ridin) solvat, syntes av Na-[1-(5-brom-2-hydroxifenyl)etyliden]-3,4,5-trihydroxibensohydrazid-dimetylsulfoxidsolvattrihydrat, framställning av 6-bromkromen-4-on.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
5 -′Bromo-2′ -hydroxiacetofenon (5-brom-2-hydroxiacetofenon) kan användas i ligand vid framställning av tetraedriska metallocenkomplex innehållande vanadin(IV), syntes av {2′ -[1-(5-brom-2-oxidofenyl)etyliden]bensohydrazidato(2-)}tris(pyridin)nickel(II)]pyridinsolvat, syntes av N′ -[1-(5-brom-2-hydroxifenyl)etyliden]-3,4,5-trihydroxibensohydrazid-dimetylsulfoxidsolvattrihydrat, framställning av 6-bromkromen-4-on.
Löslighet
Löslig i
kloroform
Anmärkningar Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1450-75-5
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.046
MDL-nummer MFCD00191850
InChI-nyckel HQCCNFFIOWYINW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5'-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 2-acetyl-4-bromophenol, 5-bromo-2-hydroxyacetophenone, 2'-hydroxy-5'-bromoacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl, 2-hydroxy-5-bromoacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl-ethanon
PubChem CID 95991
IUPAC-namn 1-(5-brom-2-hydroxifenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Br)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Smältpunkt 56°C to 60°C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Soluble in Chloroform
Formel vikt 215.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.