Läs mer
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid, 96%
Produktkod. 15439707
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15439707 250 mg 250mg
15429707 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15439707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52937.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 89598-97-0 | C6H6BBrO3 | 216.825 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 89598-97-0
Molekylformel C6H6BBrO3
Molekylvikt (g/mol) 216.825
MDL-nummer MFCD00093408
InChI-nyckel XSXTWLOHAGPBNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxyphenyl boronic acid, 2-borono-4-bromophenol, 5-bromo-2-hydroxy benzeneboronic acid, benzeneboronic acid, 5-bromo-2-hydroxy, acmc-209r1x, 5-bromo-2-hydroxyphenyl boranediol, 5-bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid, benzeneboronic acid,5-bromo-2-hydroxy-6ci,7ci
PubChem CID 44118764
IUPAC-namn (5-brom-2-hydroxifenyl)borsyra
LEDER B(C1=C(C=CC(=C1)Br)O)(O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid
Smältpunkt 196°C to 200°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 216.83
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.