Läs mer
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15481548
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15481548
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55333.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40530-18-5
Molekylformel C7H4BrNO
Molekylvikt (g/mol) 198.019
MDL-nummer MFCD00143428
InChI-nyckel PVCONXMDUZOPJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-cyanophenol, 5-bromosalicylonitrile, 5-bromo-2-hydroxy-benzonitrile, buttpark 20\02-76, benzonitrile, 5-bromo-2-hydroxy, 5-bromo-2-hydroxybenzenecarbonitrile, 5-bromosalicylnitrile, pubchem3782, acmc-1apuz
PubChem CID 2757014
IUPAC-namn 5-bromo-2-hydroxybenzonitrile
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)C#N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Smältpunkt 158°C to 163°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 198.02
Procent renhet 97%