Läs mer
5-brom-2-hydroxibensofenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11457186
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457186 5 g 5g
11467186 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11457186 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25507.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55082-33-2 | C13H9BrO2 | 277.117 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55082-33-2
Molekylformel C13H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 277.117
MDL-nummer MFCD00525062
InChI-nyckel IVIICRNXAGUXLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxybenzophenone, 5-bromo-2-hydroxyphenyl phenyl methanone, 2-benzoyl-4-bromophenol, 5-bromo-2-hydroxyphenyl-phenylmethanone, acmc-209lkx, 5-bromo-2-hydroxy-benzophenone, 5-bromo-2-hydroxyphenyl phenyl ketone, methanone, 5-bromo-2-hydroxyphenyl phenyl, 5-bromo-2-hydroxy-phenyl-phenyl-methanone
PubChem CID 229009
IUPAC-namn (5-brom-2-hydroxifenyl)-fenylmetanon
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(C=CC(=C2)Br)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Smältpunkt 108°C to 111°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 277.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.