Läs mer
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol, 98%
Produktkod. 10317801 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10317801 5 g 5g
10235571 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10317801 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 331480050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2316-64-5 | C7H7BrO2 | 203.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2316-64-5
Molekylformel C7H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 203.04
MDL-nummer MFCD00004618
InChI-nyckel KNKRHSVKIORZQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxybenzyl alcohol, 4-bromo-2-hydroxymethyl phenol, bromosaligenin, 5-bromosalicyl alcohol, bromsalizol, 5-bromosaligenin, 5-bromo-2-hydroxybenzylalcohol, 2-hydroxymethyl-4-bromophenol, benzenemethanol, 5-bromo-2-hydroxy, unii-y1uz53815e
PubChem CID 75342
IUPAC-namn 4-brom-2-(hydroximetyl)fenol
LEDER OCC1=CC(Br)=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 106,0 °C till 111,0 °C
Färg Vitt till brunt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H3(OH)CH2OH
Kvantitet 5 g
Beilstein 06, 893
Merck Index 12, 1460
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,chloroform
Formel vikt 203.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.