Läs mer
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11499463
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499463 5 g 5g
11409473 25 g 25g
11419473 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499463 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12344.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2316-64-5
Molekylformel C7H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 203.04
MDL-nummer MFCD00004618
InChI-nyckel KNKRHSVKIORZQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxybenzyl alcohol, 4-bromo-2-hydroxymethyl phenol, bromosaligenin, 5-bromosalicyl alcohol, bromsalizol, 5-bromosaligenin, 5-bromo-2-hydroxybenzylalcohol, 2-hydroxymethyl-4-bromophenol, benzenemethanol, 5-bromo-2-hydroxy, unii-y1uz53815e
PubChem CID 75342
IUPAC-namn 4-brom-2-(hydroximetyl)fenol
LEDER OCC1=CC(Br)=CC=C1O
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol
Smältpunkt 108°C to 110°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 509726
Formel vikt 203.04
Procent renhet ≥98%