Läs mer
5-Bromo-2-hydroxypyrimidin, TRC
Produktkod. 30337865
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30337865 10 g
1 options
Produktkod. 30337865 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68447510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
CAS 38353-06-9
Molekylformel C4 H3 Br N2 O
Kvantitet 10 g
Synonym Macitentan Impurity 32
InChI formel InChI=1S/C4H3BrN2O/c5-3-1-6-4(8)7-2-3/h1-2H,(H,6,7,8)
LEDER Oc1ncc(Br)cn1
IUPAC-namn 5-bromopyrimidin-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 174.98
Formel vikt 173.9429