Läs mer
5-Bromo-2-hydroxypyrimidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-2-hydroxypyrimidine |
| CAS | 38353-06-9 |
| Molekylformel | C4 H3 Br N2 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Macitentan Impurity 32 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3BrN2O/c5-3-1-6-4(8)7-2-3/h1-2H,(H,6,7,8) |
| LEDER | Oc1ncc(Br)cn1 |
| IUPAC-namn | 5-bromopyrimidin-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.98 |
| Formel vikt | 173.9429 |