Läs mer
5-Bromo-2-iodo-3-methoxypyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-2-iodo-3-methoxypyridine |
| CAS | 944805-60-1 |
| Molekylformel | C6H5BrINO |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BrINO/c1-10-5-2-4(7)3-9-6(5)8/h2-3H,1H3 |
| LEDER | COc1cc(Br)cnc1I |
| IUPAC-namn | 5-bromo-2-iodo-3-methoxypyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 313.92 |
| Formel vikt | 312.8599 |