Läs mer
5-Bromo-2-iodobenzoic acid, 97%
Produktkod. 15431929
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15431929 25 g 25g
15421929 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15431929 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64643.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 21740-00-1 | C7H4BrIO2 | 326.915 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är ett viktigt råmaterial och intermediär
som används inom organisk syntes inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara mörkt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21740-00-1
Molekylformel C7H4BrIO2
Molekylvikt (g/mol) 326.915
MDL-nummer MFCD00079717
InChI-nyckel IGBNDUKRHPTOBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-5-bromobenzoic acid, 5-bromo-2-iodo-benzoic acid, benzoic acid, 5-bromo-2-iodo, 5-bromo-2-iodobenzoicacid, pubchem3789, acmc-1bfz2, ksc497i6j, rarechem al bo 0892, akos bbv-001713, 5-bromo-2-iodobenzoic acid
PubChem CID 302939
IUPAC-namn 5-brom-2-jodbensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-iodobenzoic acid
Smältpunkt 158°C to 163°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3247380
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 326.92
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.