Läs mer
5-brom-2-jodbensonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11471337
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11471337 25 g 25g
11451337 1 g 1g
11461337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11471337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24880.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 121554-10-7 | C7H3BrIN | 307.916 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121554-10-7
Molekylformel C7H3BrIN
Molekylvikt (g/mol) 307.916
MDL-nummer MFCD00672950
InChI-nyckel JIGKPMMZNMQXDL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7020874
IUPAC-namn 5-brom-2-jodbensonitril
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)C#N)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Smältpunkt 120°C to 122°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 4860282
Känslighet Light sensitive
Synonym benzonitrile, 5-bromo-2-iodo, 5-bromo-2-iodobenzenecarbonitrile, 2-iodo-5-bromobenzonitrile, 2-cyano-5-bromo-1-iodobenzene, 5-bromo-2-iodobenzonitrile, 98+%, pubchem3790, acmc-1cir6, 5-bromo-2-iodo-benzonitrile, ksc493s3b, benzonitrile,5-bromo-2-iodo
Formel vikt 307.92
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.