Läs mer
5-Bromo-2-iodopyridine, 98%
Produktkod. 11385385
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11385385 25 g 25g
11375385 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11385385 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19610.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 223463-13-6 | C5H3BrIN | 283.894 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 223463-13-6
Molekylformel C5H3BrIN
Molekylvikt (g/mol) 283.894
MDL-nummer MFCD00691506
InChI-nyckel HSNBRDZXJMPDGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-5-bromopyridine, 5-bromo-2-iodo-pyridine, 2-iodo-5-bromo-pyridine, 2-iodo-5-bromo pyridine, pyridine, 5-bromo-2-iodo, 5-bromo-2-iodo pyridine, pubchem2409, 5-cromo-2-iodopyridine, 5-bromo-2-iodopyridine, acmc-209fv4
PubChem CID 593690
IUPAC-namn 5-brom-2-jodpyridin
LEDER C1=CC(=NC=C1Br)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-iodopyridine
Smältpunkt 113°C to 116°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2119
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 283.89
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.