Läs mer
5-Bromo-2-iodopyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-2-iodopyridine |
| CAS | 223463-13-6 |
| Molekylformel | C5H3BrIN |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2-Iodo-5-bromopyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3BrIN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H |
| LEDER | Brc1ccc(I)nc1 |
| IUPAC-namn | 5-bromo-2-iodopyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.89 |