Läs mer
5-brom-2-jodpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11358426
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358426 5 g 5g
11348426 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358426 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17453.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 183438-24-6 | Molekylformel: C4H2BrIN2 | Molekylvikt: 284,882 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 183438-24-6
Molekylformel C4H2BrIN2
Molekylvikt (g/mol) 284.882
MDL-nummer MFCD01318111
InChI-nyckel ZEZKXPQIDURFKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-iodo-pyrimidine, 2-iodo-5-bromopyrimidine, 5-bromo-2-iodo pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-iodo, 5-bromo-2-iodpyrimidine, 5-bromo-2-iodo-1,3-diazine, pubchem6900, 5-brmo-2-iodopyrimidine, acmc-1c1ed, 2-iodo-5-bromo-pyrimidine
PubChem CID 7006651
IUPAC-namn 5-brom-2-jodpyrimidin
LEDER C1=C(C=NC(=N1)I)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-iodopyrimidine
Smältpunkt 100 °C till 102 °C
Kvantitet 5 g
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 284.88
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.