Läs mer
5-Bromo-2-jodotoluen, 98+%
Produktkod. 11369739
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369739 25 g 25g
11359739 5 g 5g
11379739 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11369739 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21878.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 116632-39-4 | C7H6BrI | 296,93 g/mol
5-Brom-2-jodtoluen används som medicinsk mellanprodukt och i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 5-Brom
-2-jodtoluen används som medicinsk intermediär och i organisk syntes.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med Starka oxidationsmedel, lätta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 116632-39-4
Molekylformel C7H6BrI
Molekylvikt (g/mol) 296.93
MDL-nummer MFCD00060664
InChI-nyckel GHTUADBHTFHMNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-iodotoluene, 1-bromo-4-iodo-5-methylbenzene, benzene, 4-bromo-1-iodo-2-methyl, bromoiodotoluene, pubchem3793, 2-iodo-5-bromo-toluene, 5-bromo-2-iodo toluene, 5-bromo-2-iodotoluene,, 4-bromo-2-methyliodobenzene, 4-bromo-2-methyl-iodobenzene
PubChem CID 2724601
IUPAC-namn 4-brom-l-jod-2-metylbensen
LEDER CC1=CC(Br)=CC=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-iodotoluene
Densitet 2.139
Kokpunkt 262°C to 265°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.6515
Kvantitet 25 g
Beilstein 2325157
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 296.93
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.