Läs mer
5-brom-2-isopropoxipyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15475307
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15475307 5 g 5g
15465307 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15475307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32564.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 870521-31-6 | C8H10BrNO | 216.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 870521-31-6
Molekylformel C8H10BrNO
Molekylvikt (g/mol) 216.08
MDL-nummer MFCD07368869
InChI-nyckel FSZRSTNRZUIEMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-isopropoxypyridine, 5-bromo-2-propan-2-yloxy pyridine, 5-bromo-2-isopropoxy-pyridine, 3-bromo-6-i-propoxy pyridine, pyridine, 5-bromo-2-1-methylethoxy, pubchem22060, acmc-209qd4, 2-isopropoxy-5-bromo-pyridine, 5-bromo-2-iso-propoxypyridine, 5-bromo-2-isopropyloxypyridine
PubChem CID 21935068
IUPAC-namn 5-brom-2-propan-2-yloxipyridin
LEDER CC(C)OC1=NC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-isopropoxypyridine
Brytningsindex 1.5305
Kvantitet 5 g
Formel vikt 216.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.