Läs mer
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 1214377-42-0 |
| Molekylformel | C7H5BrF3NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5-Bromo-2-methoxy-3-trifluoromethyl-pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrF3NO/c1-13-6-5(7(9,10)11)2-4(8)3-12-6/h2-3H,1H3 |
| LEDER | COC1=NC=C(C=C1C(F)(F)F)Br |
| IUPAC-namn | 5-Bromo-2-methoxy-3-trifluoromethyl-pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.02 |
| Formel vikt | 254.95 |