Läs mer
5-Bromo-2-methoxyaniline, 97%
Produktkod. 11481717
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481717 5 g 5g
11491717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11481717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25693.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6358-77-6 | C7H8BrNO | 202.05 g/mol
5-Bromo-2-metoxianilin används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-Brom-2-metoxianilin används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Noter
Förvaras i väl tillsluten, ljusbeständig& tät behållare. Förvara svalt& torr plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6358-77-6
Molekylformel C7H8BrNO
Molekylvikt (g/mol) 202.05
MDL-nummer MFCD04037882
InChI-nyckel OPGNSNDTPPIYPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-methoxy aniline, 2-amino-4-bromoanisole, 5-bromo-o-anisidine, benzenamine, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxy-aniline, 4-bromo-2-aminoanisole, 2-methoxy-5-bromoaniline, acmc-1b9k2, 5-bromo-2-methoxyphenylamine, 5-bromo-2-methyloxy aniline
PubChem CID 3585328
IUPAC-namn 5-brom-2-metoxianilin
LEDER COC1=C(N)C=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-methoxyaniline
Smältpunkt 94°C to 96°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 202.05
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.