Läs mer
5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde, 98+%
Produktkod. 11423997
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423997 25 g 25g
11433997 100 g 100g
11443997 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19396.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25016-01-7 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25016-01-7
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.046
MDL-nummer MFCD00003347
InChI-nyckel IJIBRSFAXRFPPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-anisaldehyde, 5-bromo-o-anisaldehyde, 2-methoxy-5-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxy-benzaldehyde, pubchem2644, acmc-209ggg, intermediates-zcf02672, o-anisaldehyde, 5-bromo, ksc494q2j
PubChem CID 90684
IUPAC-namn 5-brom-2-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)Br)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde
Smältpunkt 114°C to 118°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 508840
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 215.05
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.