Läs mer
5-Brom-2-metoxibensensulfonylklorid, 98 %
Produktkod. 11432467
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432467 25 g 25g
11412467 1 g 1g
11422467 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14293.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
CAS: 23095-05-8 | C7H6BrClO3S | 285,536 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23095-05-8
Molekylformel C7H6BrClO3S
Molekylvikt (g/mol) 285.536
MDL-nummer MFCD00051768
InChI-nyckel IXSBNNRUQYYMRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride, 5-bromo-2-methoxy-benzenesulfonyl chloride, pubchem16355, acmc-1clw8, ksc495e9j, buttpark 100\07-65, 5-bromo-2-methoxyphenyl chlorosulfone, 5-bromo-2methoxybenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 520020
IUPAC-namn 5-brom-2-metoxibensensulfonylklorid
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 112 °C till 115 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3093014
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 285.54
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.