Läs mer
5-Bromo-2-methoxypyrimidine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15424577
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15424577 250 mg 250mg
15414577 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15424577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31918.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14001-66-2
Molekylformel C5H5BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 189.012
MDL-nummer MFCD04973351
InChI-nyckel DWVCZDMMGYIULX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-bromopyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxy-pyrimidine, 5-bromo-2-methoxy-1,3-diazine, 5-bromopyrimidin-2-yl methyl ether, 5-bromo-2-methyloxy pyrimidine, pubchem5264, acmc-209cjt, 5-bromo-2methoxypyrimidine, ksc494g8n
PubChem CID 139657
IUPAC-namn 5-brom-2-metoxipyrimidin
LEDER COC1=NC=C(C=N1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-methoxypyrimidine
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 189.01
Procent renhet 95%