Läs mer
5-Brom-2-metoxypyrimidin, 97 %
Produktkod. 11936551 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11936551 5 g 5g
11926551 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11936551 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441850050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 14001-66-2 | C5H5BrN2O | 189,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14001-66-2
Molekylformel C5H5BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 189.01
InChI-nyckel DWVCZDMMGYIULX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-bromopyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxy-pyrimidine, 5-bromo-2-methoxy-1,3-diazine, 5-bromopyrimidin-2-yl methyl ether, 5-bromo-2-methyloxy pyrimidine, pubchem5264, acmc-209cjt, 5-bromo-2methoxypyrimidine, ksc494g8n
PubChem CID 139657
IUPAC-namn 5-brom-2-metoxipyrimidin
LEDER COC1=NC=C(C=N1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-methoxypyrimidine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 57 °C till 59 °C
Färg Rosa-gul till vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 189.01
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromo-2-methoxypyrimidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.