Läs mer
5-Bromo-2-methyl-2-pentene, 97%
Produktkod. 11318706
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318706 1 g 1g
11328706 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318706 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19406.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2270-59-9 | C6H11Br | 163.06 g/mol
5-brom-2-metyl-2-penten fungerar som ett syntetiskt reagens, vilket är användbart vid bildandet av sesqueterpenoid. Det används också vid framställning av geranlol- 3-14 C. Vidare används det vid framställning av penifulvin A, som är en sesquiterpenoid med en ny dioxa-fenestranstruktur.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-brom-2-metyl-2-penten fungerar som ett syntetiskt reagens, vilket är användbart vid bildandet av sesqueterpenoid. Det används också vid framställning av geranlol- 3-14 C. Vidare används det vid framställning av penifulvin A, som är en sesquiterpenoid med en ny dioxa-fenestranstruktur.
Löslighet Något blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2270-59-9
Molekylformel C6H11Br
Molekylvikt (g/mol) 163.06
MDL-nummer MFCD00009887
InChI-nyckel UNXURIHDFUQNOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-methyl-2-pentene, acmc-20ah0m, 1-bromo4-methyl-3-pentene, 5-brom-2-methyl-2-pentene, 1-bromo-4-methyl-3-pentene, 2-methyl-5-bromo-2-pentene, 2-pentene,5-bromo-2-methyl, 5-bromo-2-methyl-pent-2-ene
PubChem CID 137521
IUPAC-namn 5-brom-2-metylpent-2-en
LEDER CC(C)=CCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-methyl-2-pentene
Densitet 1.219
Kokpunkt 50°C (20 mmHg)
Flampunkt 23°C (73°F)
Brytningsindex 1.4775
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1735749
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Formel vikt 163.06
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.