Läs mer
5-brom-2-metyl-3-nitropyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15481058
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15481058 250 mg 250mg
15471058 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15481058 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54917.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 911434-05-4
Molekylformel C6H5BrN2O2
Molekylvikt (g/mol) 217.022
MDL-nummer MFCD09031419
InChI-nyckel FZZLWWNOYMHSIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-3-nitropicoline, 5-bromo-3-nitro-2-picoline, 5-bromo-2-methyl-3-nitro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-methyl-3-nitro, pubchem13809, ksc496e9t, bromo-2-methyl-3-nitropyridine
PubChem CID 25067266
IUPAC-namn 5-brom-2-metyl-3-nitropyridin
LEDER CC1=NC=C(C=C1[N+](=O)[O-])Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-methyl-3-nitropyridine
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 217.02
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.