Läs mer
5-brom-2-metyl-4-nitro-lH-imidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10496832
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10496832 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10496832 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09770DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole
CAS 18874-52-7
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C4H4BrN3O2
MDL-nummer MFCD00156130
Kvantitet 1 g
Synonym 4-bromo-2-methyl-5-nitro-1h-imidazole, 5-bromo-2-methyl-4-nitroimidazole, 4-bromo-2-methyl-5-nitro-3h-imidazole, 4-bromo-2-methyl-5-nitroimidazole, 1h-imidazole, 4-bromo-2-methyl-5-nitro, 2-methyl-4-nitro-5-bromoimidazole, imidazole, 5-bromo-4-nitro-2-methyl, 2-methyl-4-bromo-5-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole,5-bromo-2-methyl-4-nitro, 1h-imidazole, 5-bromo-2-methyl-4-nitro
InChI-nyckel YOJYWZSEUWUYAQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NC(=C(N1)Br)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 5-brom-2-metyl-4-nitro-lH-imidazol
Molekylvikt (g/mol) 205.999
PubChem CID 29322
Formel vikt 206
Procent renhet 97%