Läs mer
5-Bromo-2-methylphenol, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-2-methylphenol |
| CAS | 36138-76-8 |
| Molekylformel | C7H7BrO |
| MDL-nummer | MFCD08061906 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | BrC1=CC(=C(C=C1)C)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.03 |
| Procent renhet | 95% |