Läs mer
5-Bromo-2-methylpyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15294784 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15294784 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 15294784 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449880010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-methylpyrimidine
CAS 7752-78-5
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C5H5BrN2
Kvantitet 1 g
Synonym 5-bromo-2-methyl-pyrimidine, 2-methyl-5-bromopyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-methyl, 5-bromo-2-methyl-1,3-diazine, pubchem15231, acmc-1bm3h, 5-bromo-2-methyl pyrimidine
InChI-nyckel NEDJTEXNSTUKHW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NC=C(C=N1)Br
IUPAC-namn 5-bromo-2-methylpyrimidine
Molekylvikt (g/mol) 173.01
PubChem CID 14387744
Formel vikt 173.01
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromo-2-methylpyrimidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.