Läs mer
5-brom-2-(metyltio)pyrimidin-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10166772
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10166772 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10166772 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH00785DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
CAS 50593-92-5
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H5BrN2O2S
MDL-nummer MFCD00238866
Kvantitet 1 g
Synonym 5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylic acid, 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylic acid, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo-2-methylthio, 5-bromo-2-methylsulfanyl-pyrimidine-4-carboxylic acid, 5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylicacid, 5-bromo-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo-2-methylsulphanyl pyrimidine-4-carboxylic acid, pubchem13048
InChI-nyckel YJEWVVYJOJJLBP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CSC1=NC=C(Br)C(=N1)C(O)=O
IUPAC-namn 5-brom-2-metylsulfanylpyrimidin-4-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 249.08
PubChem CID 291786
Formel vikt 249.09
Procent renhet 95%