Läs mer
5-Bromo-2-(morfolin)benzonitril, TRC
Produktkod. 30332582
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30332582 100 mg
1 options
Produktkod. 30332582 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB701498100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-(morpholino)benzonitrile
CAS 1105665-08-4
Molekylformel C11H11N2OBr
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11BrN2O/c12-10-1-2-11(9(7-10)8-13)14-3-5-15-6-4-14/h1-2,7H,3-6H2
LEDER C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)Br)C#N
IUPAC-namn 5-brom-2-morfolin-4-ylbenzonitril
Molekylvikt (g/mol) 267.12
Formel vikt 266.0055