missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Bromo-2-(N-methylamino)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-2-(N-methylamino)pyridine |
| CAS | 84539-30-0 |
| Molekylformel | C6H7BrN2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7BrN2/c1-8-6-3-2-5(7)4-9-6/h2-4H,1H3,(H,8,9) |
| LEDER | CNc1ccc(Br)cn1 |
| IUPAC-namn | 5-bromo-N-methylpyridin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.04 |
| Formel vikt | 185.9793 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?