Läs mer
5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10606681 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10606681 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10606681 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 308890050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride
Namnnotering 98%
CAS 344-38-7
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H3BrF3NO2
Linjär formel BrC6H3(NO)CF3
Brytningsindex 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00014706
Kvantitet 5 g
Synonym 5-bromo-2-nitrobenzotrifluoride, 4-bromo-1-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 2-nitro-5-bromobenzotrifluoride, 5-bromo-2-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, 5-bromo-a-a,a-trifluoro-2-nitrotoluene, 4-bromo-1-nitro-2 trifluoromethyl benzene, 4-bromo-1-nitro-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 4-bromo-1-nitro-2-trifluoromethyl, 5-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-5-bromotrifluorotoluol
InChI-nyckel ZHLYHEDQTJZYFI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 4-bromo-1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
Molekylvikt (g/mol) 270.005
PubChem CID 136171
Formel vikt 270.01
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Liquid