Läs mer
5-Bromo-2-nitrofenol, 96 %
Produktkod. 15482399
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15482399 25 g 25g
15472399 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15482399 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64966.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27684-84-0 | C6H4BrNO3 | 218,006 g/mol
Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i etylacetat och metanol
.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27684-84-0
Molekylformel C6H4BrNO3
Molekylvikt (g/mol) 218.006
MDL-nummer MFCD03095027
InChI-nyckel DTWHNSNSUBKGTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-nitrophenol, phenol, 5-bromo-2-nitro, 3-bromo-6-nitrophenol, 4-bromo-2-hydroxynitrobenzene, 2-nitro-5-bromophenol, 5-bromo-2-nitro-phenol, phenol,5-bromo-2-nitro, pubchem16073, acmc-1cct0, 5-bromanyl-2-nitro-phenol
PubChem CID 13970496
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-nitrophenol
Smältpunkt 40°C to 41°C
Färg Gult
Kvantitet 25 g
Beilstein 2329085
Löslighetsinformation Soluble in ethyl acetate and methanol.
Formel vikt 218.01
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallin fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.