Läs mer
5-Brom-2-nitrofenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-2-nitrophenol |
| CAS | 27684-84-0 |
| Molekylformel | C6 H4 Br N O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrNO3/c7-4-1-2-5(8(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H |
| LEDER | Oc1cc(Br)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 5-brom-2-nitrofenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 218 |
| Formel vikt | 216.9375 |