Läs mer
5-brom-2-nitropyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10071444 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10071444 5 g Glasflaska 5g
10061444 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10071444 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398640050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 39856-50-3 | Molekylformel: C5H3BrN2O2 | Molekylvikt: 203,00 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39856-50-3
Molekylformel C5H3BrN2O2
Molekylvikt (g/mol) 203.00
MDL-nummer MFCD00160411
InChI-nyckel ATXXLNCPVSUCNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-nitro, 2-nitro-5-bromo pyridine, 5-bromo-2-nitro-pyridine, 5-brom-2-nitropyridin, pubchem6691, 5-bromo2-nitropyridine, 5-bromo-2-nitropyridin, 3-bromo-6-nitro pyridine, 5-bromo-2-nitro pyridine
PubChem CID 817620
IUPAC-namn 5-brom-2-nitropyridin
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)C=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-nitropyridine
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 148,0 °C till 150,0 °C
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 202.99
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromo-2-nitropyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.