Läs mer
5-Brom-2-nitropyridin, TRC
Produktkod. 30334274
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30334274 25 g
1 options
Produktkod. 30334274 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68618025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-nitropyridine
CAS 39856-50-3
Molekylformel C5H3BrN2O2
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Nitro-5-bromopyridine, 3-Bromo-6-nitropyridine
InChI formel InChI=1S/C5H3BrN2O2/c6-4-1-2-5(7-3-4)8(9)10/h1-3H
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(Br)cn1
IUPAC-namn 5-bromo-2-nitropyridin
Molekylvikt (g/mol) 202.99