Läs mer
5-Bromo-2-phenoxypyrimidine, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-2-phenoxypyrimidine |
| CAS | 257280-25-4 |
| Molekylformel | C10H7BrN2O |
| MDL-nummer | MFCD03646346 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | BrC1=CN=C(N=C1)OC2=CC=CC=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.08 |
| Procent renhet | 97% |