missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Bromo-2-picoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-2-picoline |
| CAS | 3430-13-5 |
| Molekylformel | C6H6BrN |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2-Methyl-5-bromopyridine, 3-Bromo-6-methylpyridine, 5-Bromo-2-methylpyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-6(7)4-8-5/h2-4H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(Br)cn1 |
| IUPAC-namn | 5-bromo-2-methylpyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.02 |
| Formel vikt | 170.9684 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?