Läs mer
5-brom-2-pyrazinamin, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10631573
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10631573 1 g 1g
10134204 5 g 5g
10392155 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10631573 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00943DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 59489-71-3
Molekylformel C4H4BrN3
Molekylvikt (g/mol) 174.001
MDL-nummer MFCD00235015
InChI-nyckel KRRTXVSBTPCDOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromopyrazine, 5-bromo-2-pyrazinamine, 5-bromo-pyrazin-2-ylamine, 2-bromo-5-aminopyrazine, pyrazinamine, 5-bromo, 5-amino-2-bromopyrazine, 5-bromo-2-aminopyrazine, 5-bromopyrazin-2-ylamine, 5-bromopyrazinamine, 2-amino-5-bromo-pyrazine
PubChem CID 599539
IUPAC-namn 5-brompyrazin-2-amin
LEDER C1=C(N=CC(=N1)Br)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-pyrazinamine
CAS Min % 97.0
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 174
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk