Läs mer
5-Bromo-2-pyridineacetic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15435977
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15435977 1 g 1g
15445977 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33181.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 192642-85-6 | Molecular Formula: C7H6BrNO2 | Molecular Weight: 216.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 192642-85-6
Molekylformel C7H6BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 216.03
MDL-nummer MFCD09999983
InChI-nyckel ATKULCGQSLCGEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5-bromopyridin-2-yl acetic acid, 5-bromopyridine-2-acetic acid, 5-bromopyridin-2-yl acetic acid, 2-pyridineacetic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridineacetic acid, 5-bromo-pyridin-2-yl-acetic acid, 5-bromo-pyridylacetic acid, acmc-209ew7, 5-bromo-2-pyridyl acetic acid, 5-bromo-2-pyridinyl acetic acid
PubChem CID 46238459
IUPAC-namn 2-(5-brompyridin-2-yl)ättiksyra
LEDER OC(=O)CC1=NC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-pyridineacetic acid
Smältpunkt 120 °C till 123 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 216.03
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.