Läs mer
5-brom-2-(tetrahydropyran-4-yloxi)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10143134
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10143134 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11346815 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10143134 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC58310DA
Kemiska identifierare
CAS 494772-07-5
Molekylformel C10H12BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 258.115
MDL-nummer MFCD09064985
InChI-nyckel ZCTXTBRJCPHMEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridine, 5-bromo-2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridine, 5-bromo-2-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine, 5-bromo-2-oxan-4-yloxy pyridine, pyridine,5-bromo-2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, pubchem22061, 5-bromo-2-oxan-4-yl oxy pyridine, 2-tetrahydropyran-4-yloxy-5-bromopridine, 2-tetrahydropyran-4-yloxy-5-bromopyridine, 4-5-bromopyridin-2-yl oxy oxane
PubChem CID 21914391
IUPAC-namn 5-brom-2-(oxan-4-yloxi)pyridin
LEDER C1COCCC1OC2=NC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 258.11
Procent renhet 97%