Läs mer
5-bromo-2-tiofenkarboxaldehyd, 97 %
Produktkod. p-2702610 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10437962 5 mL Glasflaska 5ml
10236220 25 mL Glasflaska 25ml
10687494 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10437962 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 166650050
CAS: 4701-17-1 | C5H3BrOS | 191,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4701-17-1
Molekylformel C5H3BrOS
Molekylvikt (g/mol) 191.04
MDL-nummer MFCD00005432
InChI-nyckel GFBVUFQNHLUCPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromothiophene-2-carboxaldehyde, 5-bromo-2-thiophenecarbaldehyde, 5-bromothenaldehyde, 5-bromo-2-formylthiophene, 5-bromo-thiophene-2-carbaldehyde, 2-bromo-5-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromo, 2-bromo-5-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromothiophene-2-aldehyde
PubChem CID 78428
IUPAC-namn 5-bromtiofen-2-karbaldehyd
LEDER BrC1=CC=C(S1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Gul till brun
Densitet 1.6100g/mL, 1.61
Flampunkt 98°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.6380 to 1.641
Kvantitet 5 mL
Beilstein 17, I, 148
Formel vikt 191.05
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-bromo-2-thiophenecarbaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.