Läs mer
5-Brom-2-tiofenkarboxaldehyd, TRC
Produktkod. 30331509
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30331509 10 g
1 options
Produktkod. 30331509 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68813010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
CAS 4701-17-1
Molekylformel C5H3BrOS
Kvantitet 10 g
Synonym 2-Bromo-5-formylthiophene, 2-Bromo-5-thiophenecarboxaldehyde, 2-Formyl-5-bromothiophene, 5-Bromo-2-carbonylthiophene, 5-Bromo-2-formylthiophene, 5-Bromo-2-thienylaldehyde, 5-Bromo-2-thiophenaldehyde, 5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-Bromothiophen-2-carboxaldehyde, 5-Bromothiophene-2-aldehyde, 5-Bromothiophene-2-carbaldehyde
InChI formel InChI=1S/C5H3BrOS/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-3H
LEDER Brc1ccc(C=O)s1
IUPAC-namn 5-bromothiofen-2-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 191.05