Läs mer
5-Bromo-2-thiophenemethanol, 95%
Produktkod. 15418048
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418048 5 g 5g
15428048 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418048 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61493.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79387-71-6 | C5H5BrOS | 193.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79387-71-6
Molekylformel C5H5BrOS
Molekylvikt (g/mol) 193.06
MDL-nummer MFCD06202626
InChI-nyckel DBRSLMCLMMFHEF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11435467
IUPAC-namn (5-bromtiofen-2-yl)metanol
LEDER OCC1=CC=C(Br)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-thiophenemethanol
Färg Gult
Kvantitet 5 g
Synonym 5-bromothien-2-yl methanol, 5-bromothiophen-2-yl methanol, 5-bromo-2-thiophenemethanol, 2-thiophenemethanol, 5-bromo, 5-bromothiophene-2-methanol, 5-bromo-2-thienyl methanol, ksc646o4p, 2-thiophenemethanol,5-bromo, 5-bromo-2-thiophenyl methanol, 5-bromo-2-hydroxymethylthiophene
Formel vikt 193.06
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.