Läs mer
5-brom-2-(trifluormetoxi)bensaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15404377
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15404377 10 g 10g
15494367 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15404377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31751.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 923281-52-1 | Molekylformel: C8H4BrF3O2 | Molekylvikt: 269,02 g/mol
5-Bromo-2-(trifluorometoxi)bensaldehyd används vid syntes av (-)-epikatekin, syntes av biologiskt aktiva föreningar in vitro.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
5-Bromo-2-(trifluorometoxi)bensaldehyd används vid syntes av (-)-epikatekin, syntes av biologiskt aktiva föreningar in vitro.
Löslighet
Löslig i vatten.
Anteckningar
Luftkänslig. Håll behållaren tätt stängd. Förvara i svala, torra förhållanden i väl förseglade behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 923281-52-1
Molekylformel C8H4BrF3O2
Molekylvikt (g/mol) 269.02
MDL-nummer MFCD03701029
InChI-nyckel IBEWLWBZTHFCPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-trifluoromethoxy, acmc-209rfd, 2-trifluoromethoxy-5-bromobenzaldehyde, 4-bromo-2-formyl-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
PubChem CID 26599201
IUPAC-namn 5-brom-2-(trifluormetoxi)bensaldehyd
LEDER FC(F)(F)OC1=C(C=O)C=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Kvantitet 10 g
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 269.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.