Läs mer
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15498045
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15498045 1 g 1g
15408055 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15498045 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32316.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
5-brom-2-(trifluormetyl)pyridin-4-karboxylsyra, används som ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-carboxylsyra, används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i
vatten, löslig i organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 749875-16-9
Molekylformel C7H3BrF3NO2
Molekylvikt (g/mol) 270.01
MDL-nummer MFCD10687236
InChI-nyckel XNVAVQMVAYUTBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-trifluoromethyl isonicotinic acid, 5-bromo-2-trifluoromethyl pyridine-4-carboxylic acid, 5-bromo-2-trifluoromethyl-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-2-trifluoromethyl, 5-bromo-2-trifluoromethyl isonicotinicacid, 3-bromo-6-trifluoromethyl pyridine-4-carboxylic acid
PubChem CID 28306936
IUPAC-namn 5-brom-2-(trifluormetyl)pyridin-4-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC(=NC=C1Br)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Smältpunkt 235°C to 238°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water,soluble in organic solvents.
Formel vikt 270
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.