Läs mer
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid, Maybridge
Produktkod. 10802231
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10802231 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Produktkod. 10802231 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00186DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
CAS 749875-16-9
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C7H3BrF3NO2
MDL-nummer MFCD10687236
Kvantitet 1 g
Synonym 5-bromo-2-trifluoromethyl isonicotinic acid, 5-bromo-2-trifluoromethyl pyridine-4-carboxylic acid, 5-bromo-2-trifluoromethyl-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-2-trifluoromethyl, 5-bromo-2-trifluoromethyl isonicotinicacid, 3-bromo-6-trifluoromethyl pyridine-4-carboxylic acid
InChI-nyckel XNVAVQMVAYUTBA-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=CC(=NC=C1Br)C(F)(F)F
IUPAC-namn 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 270.01
PubChem CID 28306936
Formel vikt 270.01
Procent renhet 95%